Learn More
2,6-Di-tert-butil-p-benzoquinona, TRC
Código de producto. 30006743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006743 25 g 25 g
30006878 10 g 10 g
30003493 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006743 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42943525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 719-22-2
Fórmula molecular C14 H20 O2
Peso molecular (g/mol) 220.31
Sinónimo 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-Bis[1,1-dimethyl ethyl]quinone, 2,6-Di-tert-butyl-1,4-benzoquinone, 2,6-Di-tert-butyl-2,5-cyclohexadien-1,4-dione, 2,6-Di-tert-butyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone, 2,6-Di-tert-butyl-p-quinone, 2,6-Di-tert-butylbenzoquinone, 2,6-Di-tert-butylquinone, 3,5-Di-tert-butyl-p-benzoquinone, 3,5-Di-tert-butylquinone, NSC 14448
Nombre IUPAC 2,6-diterc-butilciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=O)C=C(C1=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20O2/c1-13(2,3)10-7-9(15)8-11(12(10)16)14(4,5)6/h7-8H,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1463