Learn More
2,6-Di-terc-butil-p-benzoquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15575046 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15575046 5 g 5 g
15585046 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15575046 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 167340050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 719-22-2 | C14H20O2 | 220.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 719-22-2
Fórmula molecular C14H20O2
Peso molecular (g/mol) 220.31
Clave InChI RDQSIADLBQFVMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-di-tert-butyl-p-benzoquinone, 2,6-di-tert-butyl-1,4-benzoquinone, 2,6-di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,6-di-tert-butylbenzoquinone, 2,6-di-tert-butylquinone, 2,6-di-t-butyl-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, p-benzoquinone, 2,6-di-tert-butyl, unii-4c9d8l0y0t, 2,6-di tert-butyl benzo-1,4-quinone
PubChem CID 12867
Nombre IUPAC 2,6-diterc-butilciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=O)C=C(C1=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Punto de fusión 65.0°C to 68.0°C
Punto de ebullición 75.0°C to 80.0°C (0.7 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula lineal [(CH3)3C]2C6H2(=O)2
Cantidad 5 g
Fieser 09,139
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.31
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.