Learn More
2,6-Di-terc-butil-1,4-benzoquinona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484414 5 g 5 g
11494414 25 g 25 g
11404424 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484414 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13091.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 719-22-2 | C14H20O2 | 220.312 g/mol
2,6-Di-tert-butyl-1,4-benzoquinone was used as an antioxidant to study the elimination rate of micro pollutant from storm and waste water. It was also used as a metabolite of butylated hydroxytoluene. It is used as a treatment agent to improve germination and plant health.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,6-di-terc-butil-1,4-benzoquinona fue utilizado como antioxidante para estudiar la tasa de eliminación de microcontaminantes en agua de tormenta y aguas residuales. También se utilizó como metabolito de hidroxitolueno butilado. Se utiliza como agente de tratamiento para mejorar la germinación y la salud de la planta.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 719-22-2
Fórmula molecular C14H20O2
Peso molecular (g/mol) 220.312
Número MDL MFCD00001601
Clave InChI RDQSIADLBQFVMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-di-tert-butyl-p-benzoquinone, 2,6-di-tert-butyl-1,4-benzoquinone, 2,6-di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,6-di-tert-butylbenzoquinone, 2,6-di-tert-butylquinone, 2,6-di-t-butyl-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, p-benzoquinone, 2,6-di-tert-butyl, unii-4c9d8l0y0t, 2,6-di tert-butyl benzo-1,4-quinone
PubChem CID 12867
Nombre IUPAC 2,6-diterc-butilciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=O)C=C(C1=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Punto de fusión 65°C to 69°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1911512
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.31
Porcentaje de pureza ≥98%