Learn More
2,6-di-terc-butil-4-nitrofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Di-tert-butyl-4-nitrophenol |
| CAS | 728-40-5 |
| Fórmula molecular | C14 H21 N O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,6-bis(1,1-Dimethylethyl)-4-nitrophenol, 4-Nitro-2,6-bis-(1,1-dimethylethyl)phenol, 4-Nitro-2,6-di-tert-butylphenol, BAY 28589, Bayer 28589, NSC 81682 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO3/c1-13(2,3)10-7-9(15(17)18)8-11(12(10)16)14(4,5)6/h7-8,16H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1cc(cc(c1O)C(C)(C)C)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,6-diterc-butil-4-nitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 251.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.1521 |