Learn More
2,6-di-terc-butil-4-metilpiridina, TRC
Código de producto. 30336893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30336893 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30336893 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB699150500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Di-tert-Butyl-4-methylpyridine
CAS 38222-83-2
Fórmula molecular C14H23N
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2,6-di-tert-Butyl-4-picoline, 2,6-Bis(tert-butyl)-4-methylpyridine, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine, 4-Methyl-2,6-di-tert-butylpyridine, DTBMP, NSC 175792
Fórmula InChI InChI=1S/C14H23N/c1-10-8-11(13(2,3)4)15-12(9-10)14(5,6)7/h8-9H,1-7H3
SMILES Cc1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2,6-diterc-butilo-4-metilpiridina
Peso molecular (g/mol) 205.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.183