Learn More
2,6-di-terc-butil-4-metilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Di-tert-Butyl-4-methylpyridine |
| CAS | 38222-83-2 |
| Fórmula molecular | C14H23N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,6-di-tert-Butyl-4-picoline, 2,6-Bis(tert-butyl)-4-methylpyridine, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine, 4-Methyl-2,6-di-tert-butylpyridine, DTBMP, NSC 175792 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H23N/c1-10-8-11(13(2,3)4)15-12(9-10)14(5,6)7/h8-9H,1-7H3 |
| SMILES | Cc1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,6-diterc-butilo-4-metilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 205.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.183 |