Learn More
2,6-Di-terc-butilo-4-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10175892 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10175892 5 g Frasco de vidrio 5 g
10558333 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10175892 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 224520050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38222-83-2 | C14H23N | 205.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38222-83-2
Fórmula molecular C14H23N
Peso molecular (g/mol) 205.35
Número MDL MFCD00006305
Clave InChI HVHZEKKZMFRULH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-di-tert-butyl-4-methylpyridine, dtbmp, pyridine, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl-4-methyl, 2,6-di-t-butyl-4-methylpyridine, 2,6-ditert-butyl-4-methyl-pyridine, 2,6-bis tert-butyl-4-methylpyridine, pubchem10244, acmc-209iyr, ksc490s2n, 2,6-di-t-butyl 4-methylpyridine
PubChem CID 98898
Nombre IUPAC 2,6-diterc-butilo-4-metilpiridina
SMILES CC1=CC(=NC(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 33°C to 36°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 233°C
Temperatura de inflamación 83°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)3C]2C5H2NCH3
Índice de refracción 1.4760 to 1.478
Cantidad 5 g
Beilstein 20, V,6, 190
Fieser 09,141; 10,123; 11,160; 16,110
Índice Merck 15, 3042
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.34
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.