Learn More
2,6-Di-terc-butil-4-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine is used for the generation of enol triflates from ketones using trifluoromethanesulfonic anhydride. It is also used in the synthesis of 1,2-dihydro-2-silanaphthalene derivatives, as base in PtCl4-catalyzed cyclization reactions of homopropargyl azide derivatives and in diastereoselective synthesis of β-thiomannopyranosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2,6-di-terc-butil-4-metilpiridina se utiliza para la generación de triflatos enol a partir de cetonas utilizando anhídrido trifluorometanosulfónico. También se utiliza en la síntesis de derivados de 1,2-dihidro-2-silanaftaleno, como base en reacciones de ciclización catalizada de PtCl4 de derivados de la azida homopropargil y en la síntesis diastereoselectiva de β-tiomannopiranósidos.
Solubilidad
Poco soluble en agua. Soluble en etanol, ácido acético y éter dietílico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2-8 °C. Almacenar bajo gas inerte. Es sensible al aire y a la luz.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine |
| Punto de fusión | 30°C to 35°C |
| Punto de ebullición | 232°C to 234°C |
| Temperatura de inflamación | 83°C (181°F) |
| Índice de refracción | 1.4765 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 130503 |
| Sensibilidad | Air and light sensitive |
| Información de solubilidad | Sparingly soluble in water. Soluble in ethanol,acetic acid and diethyl ether. |
| Nombre IUPAC | 2,6-di-terc-butil-4-metilpiridina |
| Show More |