Learn More
2,6-Di-terc-butil-4-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358995 1 g 1 g
11368995 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358995 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14143.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 38222-83-2 | C14H23N | 205.35 g/mol
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine is used for the generation of enol triflates from ketones using trifluoromethanesulfonic anhydride. It is also used in the synthesis of 1,2-dihydro-2-silanaphthalene derivatives, as base in PtCl4-catalyzed cyclization reactions of homopropargyl azide derivatives and in diastereoselective synthesis of β-thiomannopyranosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,6-di-terc-butil-4-metilpiridina se utiliza para la generación de triflatos enol a partir de cetonas utilizando anhídrido trifluorometanosulfónico. También se utiliza en la síntesis de derivados de 1,2-dihidro-2-silanaftaleno, como base en reacciones de ciclización catalizada de PtCl4 de derivados de la azida homopropargil y en la síntesis diastereoselectiva de β-tiomannopiranósidos.
Solubilidad
Poco soluble en agua. Soluble en etanol, ácido acético y éter dietílico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2-8 °C. Almacenar bajo gas inerte. Es sensible al aire y a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38222-83-2
Fórmula molecular C14H23N
Peso molecular (g/mol) 205.35
Número MDL MFCD00006305
Clave InChI HVHZEKKZMFRULH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-di-tert-butyl-4-methylpyridine, dtbmp, pyridine, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl-4-methyl, 2,6-di-t-butyl-4-methylpyridine, 2,6-ditert-butyl-4-methyl-pyridine, 2,6-bis tert-butyl-4-methylpyridine, pubchem10244, acmc-209iyr, ksc490s2n, 2,6-di-t-butyl 4-methylpyridine
PubChem CID 98898
SMILES CC1=CC(=NC(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
Punto de fusión 30°C to 35°C
Punto de ebullición 232°C to 234°C
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Índice de refracción 1.4765
Cantidad 1 g
Beilstein 130503
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Sparingly soluble in water. Soluble in ethanol,acetic acid and diethyl ether.
Nombre IUPAC 2,6-diterc-butilo-4-metilpiridina
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.35
Porcentaje de pureza 97%