Learn More
2,6-di-terc-butil-4-metilfenol D21, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butylhydroxytoluene-d21 |
| CAS | 64502-99-4 |
| Fórmula molecular | C15 2H21 H3 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Phen-3,5-d2-ol-d, 2,6-bis[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]-4-methyl- (9CI), Butylhydroxytoluene-d21, d21-2,6-di(tert-butyl)-4-methylphenol, BHT-d21 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3/i2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,7D3,8D,9D/hD |
| SMILES | [2H]Oc1c(c([2H])c(C)c([2H])c1C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,5-dideuterio-3-deuteriooxi-2,4-bis[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-il]-6-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 241.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.3145 g/mol |