Learn More
2,6-Di-tert-butil-4-metil-d3-fenol, TRC
Código de producto. 30136067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136067 50 mg 50 miligramos
17968439 10 mg 10 miligramos
17987609 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30136067 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42948850MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86819-59-2
Fórmula molecular C15 D3 H21 O
Peso molecular (g/mol) 223.369
Sinónimo Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(methyl-d3)- (9CI), p-Cres-α,α,α-d3-ol, 2,6-di-tert-butyl- (7CI), 2,6-Di-tert-butyl-4-[α,α,α-2H3]methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-trideuteriomethyl-phenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methyl-d3-phenol, Butylhydroxytoluene-d3, Butylhydroxytoluene-D3 (4-methyl-D3)
Nombre IUPAC 2,6-diterto-butil-4-(trideuteriometil)fenol
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Di-tert-butyl-4-methyl-d3-phenol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.202