Learn More
2,6-Di-terc-butil-4-metoxifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10741911 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10741911 25 g Frasco de vidrio 25 g
10339250 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10741911 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 294160250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 489-01-0 | C15H24O2 | 236.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 489-01-0
Fórmula molecular C15H24O2
Peso molecular (g/mol) 236.35
Número MDL MFCD00008824
Clave InChI SLUKQUGVTITNSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-di-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyanisole, topanol 354, phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxyanisole, unii-616072tmxy, ccris 5219, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, phenol, 2,6-di-tert-butyl-4-methoxy, chembl98253
PubChem CID 10269
Nombre IUPAC 2,6-diterc-butilo-4-metoxifenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 103°C to 106°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Fieser 16,110; 16,58
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.35
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.