Learn More
2,6-di-terc-butil-4-hidroximetilfenol, Mikromol™
Description
2,6-di-terc-butil-4-hidroximetilfenol
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol |
| CAS | 88-26-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H24 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenemethanol, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol, Benzyl alcohol, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenemethanol, 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol, 3,5-Di-t-butyl-4-hidroxy-benzyl alcohol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylmethanol, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzyl alcohol, 4-Hydroxymethyl-2,6-di-tert-butylphenol, AO 754, Ethanox 754, Ionox 100, NSC 159133 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)8-12(13(11)17)15(4,5)6/h7-8,16-17H,9H2,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1cc(CO)cc(c1O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,6-di-terc-butil-4-(hidroximetil)fenol |
| Show More |