Learn More
2,6-Di(tert-butil)-4-hidroxi-4-metil-2,5-ciclohexadieno-1-uno, TRC
Código de producto. 30007316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007316 5 g 5 g
17924925 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007316 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4281705G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10396-80-2
Fórmula molecular C15 H24 O2
Peso molecular (g/mol) 236.35
Sinónimo 2,5-Cyclohexadien-1-one, 2,6-di-tert-butyl-4-hydroxy-4-methyl- (6CI, 7CI, 8CI), 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-4-methyl-2,5-cyclohexadien-1-one (ACI), 2,6-Di(tert-butyl)-4-hydroxy-4-methyl-2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxy-4-methyl-2,5-cyclohexadienone, 2,6-Di-tert-butyl-4-methyl-4-hydroxy-2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-Ditert-butyl-4-hydroxy-4-methylcyclohexa-2,5-dien-1-one, 4-Hydroxy-4-methyl-2,6-di-tert-butyl-2,5-cyclohexadienone, 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxy-4-methyl-2,5-cyclohexadien-1-one, 2,5-Cyclohexadien-1-one, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-4-methyl- (9CI, ACI)
Nombre IUPAC 2,6-diterto-butil-4-hidroxi-4-metilciclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES CC(C)(C)C1=CC(C)(O)C=C(C1=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Di(tert-butyl)-4-hydroxy-4-methyl-2,5-cyclohexadien-1-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O2/c1-13(2,3)10-8-15(7,17)9-11(12(10)16)14(4,5)6/h8-9,17H,1-7H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1776
Porcentaje de pureza >95%