Learn More
2,6-di-terc-butil-4-(2-hidroxietil)fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-di-tert-Butyl-4-(2-hydroxyethyl)phenol |
| CAS | 3673-68-5 |
| Fórmula molecular | C16H26O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-9-11(7-8-17)10-13(14(12)18)16(4,5)6/h9-10,17-18H,7-8H2,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1cc(CCO)cc(c1O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,6-diterc-butil-4-(2-hidroxietil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 250.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.1933 |