Learn More
2,6-di-tert-Butil-4-(1-hidroxietil)fenol, TRC
Código de producto. 30382662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382662 500 mg
30385261 1 g
30375608 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382662 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD555045500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14681-20-0
Fórmula molecular C16H26O2
Peso molecular (g/mol) 250.38
Sinónimo 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-alpha-methylbenzenemethanol, 2,6-Di-tert-butyl-4-(1-hydroxyethyl)phenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-(alpha-hydroxyethyl)phenol
SMILES CC(O)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-di-tert-Butyl-4-(1-hydroxyethyl)phenol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26O2/c1-10(17)11-8-12(15(2,3)4)14(18)13(9-11)16(5,6)7/h8-10,17-18H,1-7H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1933