Learn More
2,6-di-iso-propilfenol-d18, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propofol-d18 |
| CAS | 1189467-93-3 |
| Fórmula molecular | C12 D18 O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13 H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D/hD |
| SMILES | [2 H]Oc1c(c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3-trideuterio-5-deuteriooxi-4,6-bis(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-il)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 196.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.2487 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 97% Chemical Purity |