Learn More
2,6-desoxifructosazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Deoxyfructosazine |
| CAS | 36806-15-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12H20N2O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (1R,2S,3R)-1-[6-[(2S,3R)-2,3,4-Trihydroxybutyl]-2-pyrazinyl]-1,2,3,4-butanetetrol, 2-(D-arabino-1’,2’,3’,4’-Tetrahydroxybutyl)-6-(D-erythro-2’’,3’’,4’’-trihydroxybutyl)pyrazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20N2O7/c15-4-9(18)8(17)1-6-2-13-3-7(14-6)11(20)12(21)10(19)5-16/h2-3,8-12,15-21H,1,4-5H2/t8-,9+,10+,11+,12+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](O)Cc1cncc(n1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | (1R,2S,3R)-1-[6-[(2S,3R)-2,3,4-trihidroxibutil]pirazin-2-il]butano-1,2,3,4-tetrol |
| Peso molecular (g/mol) | 304.3 |
| Mostrar más |