Learn More
Éster metílico del ácido 2-[(6-cloro-4-pirimidinil)oxi]-a-(dimetoximetil)bencenoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(6-Chloro-4-pyrimidinyl)oxy]-alpha-(dimethoxymethyl)benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 143230-42-6 |
| Fórmula molecular | C16H17ClN2O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Methyl 2-[2-(6-Chloropyrimidin-4-yloxy)phenyl]-3,3-dimethoxypropanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17ClN2O5/c1-21-15(20)14(16(22-2)23-3)10-6-4-5-7-11(10)24-13-8-12(17)18-9-19-13/h4-9,14,16H,1-3H3 |
| SMILES | COC(OC)C(C(=O)OC)c1ccccc1Oc2cc(Cl)ncn2 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(6-cloropirimidin-4-il)oxifenil]-3,3-dimetoxipropanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 352.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.0826 |