Learn More
2,6-Bis(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398746 250 mg 250 miligramos
11388746 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19446.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 455-00-5 | C7H3F6N | 215.098 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-00-5
Fórmula molecular C7H3F6N
Peso molecular (g/mol) 215.098
Número MDL MFCD00236675
Clave InChI YPDVFTXBESQIPJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 589864
Nombre IUPAC 2,6-bis(trifluorometil)piridina
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 55°C to 58°C
Punto de ebullición 82°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C (153°F)
Cantidad 250 mg
Beilstein 188806
Sinónimo 2,6-bis trifluoromethyl pyridine, 2,6-bis trifluoromethyl-pyridine, pubchem7696, acmc-209k2t, pyridine,2,6-bis trifluoromethyl, pyridine, 2,6-bis trifluoromethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1
Porcentaje de pureza 97%