Learn More
Ácido 2,6-bis(trifluorometil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10189629 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10189629 1 g Frasco de vidrio 1 g
10129399 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10189629 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 214460010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24821-22-5 | C9H4F6O2 | 258.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24821-22-5
Fórmula molecular C9H4F6O2
Peso molecular (g/mol) 258.11
Clave InChI XZNLSDPNMNWCRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-bis trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2,6-bis trifluoromethyl, 2,6-bis-trifluoromethylbenzoic acid, 2,6-di trifluoromethyl benzoic acid, 2,6-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, 2,6-bis trifluoromethyl-benzoic acid, pubchem4988, acmc-1co7v, rarechem al bo 0513, timtec-bb sbb000962
PubChem CID 90618
Nombre IUPAC ácido 2,6-bis(trifluorometil)benzoico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)C(F)(F)F)C(=O)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 137.7°C to 138.6°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CF3)2C6H3CO2H
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino