Learn More
Ácido 2,6-bis(trifluorometil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474477 5 g 5 g
11464477 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20486.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24821-22-5 | C9H4F6O2 | 258.119 g/mol
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid is used as an organic intermediate in synthesis. It is also used as a pharmaceutical intermediate and organic intermediate in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2,6-bis(trifluorometil)benzoico se utiliza como intermediario orgánico en la síntesis. También se utiliza como intermediario farmacéutico y orgánico en la síntesis química.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24821-22-5
Fórmula molecular C9H4F6O2
Peso molecular (g/mol) 258.119
Número MDL MFCD00000376
Clave InChI XZNLSDPNMNWCRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-bis trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2,6-bis trifluoromethyl, 2,6-bis-trifluoromethylbenzoic acid, 2,6-di trifluoromethyl benzoic acid, 2,6-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, 2,6-bis trifluoromethyl-benzoic acid, pubchem4988, acmc-1co7v, rarechem al bo 0513, timtec-bb sbb000962
PubChem CID 90618
Nombre IUPAC ácido 2,6-bis(trifluorometil)benzoico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)C(F)(F)F)C(=O)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 136°C to 140°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 2057459
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.12
Porcentaje de pureza 98%