Learn More
Ácido 2,6-bis(trifluorometil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304326 250 mg 250 miligramos
11384316 1 g 1 g
11394316 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11304326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19952.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 681812-07-7 | C8H5BF6O2 | 257.926 g/mol
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2,6-bis(trifluorometilo)benzeneborónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 681812-07-7
Fórmula molecular C8H5BF6O2
Peso molecular (g/mol) 257.926
Número MDL MFCD04039321
Clave InChI WAMPGNNEOZGBHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-bis trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2,6-bis trifluoromethyl phenylboronic acid, 2,6-bis trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2,6-ditrifluoromethylphenyl boronic acid, boronic acid, 2,6-bis trifluoromethyl phenyl, acmc-1b92w, ablock ab-13-3574, 2,6-bis-trifluoromethyl benzeneboronic acid
PubChem CID 2783239
Nombre IUPAC ácido [2,6-bis(trifluorometil)fenil]borónico
SMILES B(C1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión ∼150°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.93
Porcentaje de pureza 97%