Learn More
2,6-bis(p-Tolil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451357 1 g 1 g
11461357 5 g 5 g
11471357 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24894.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14435-88-2 | C19H17N | 259.352 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14435-88-2
Fórmula molecular C19H17N
Peso molecular (g/mol) 259.352
Número MDL MFCD00006282
Clave InChI BLRYHCTZTSRBNB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84435
Nombre IUPAC 2,6-bis(4-metilfenil)piridina
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Bis(p-tolyl)pyridine
Punto de fusión 164°C to 166°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,6-bis p-tolyl pyridine, 2,6-di 4-methylphenyl pyridine, 2,6-di-p-tolylpyridine, 2,6-bis 4-methylphenyl pyridine, 2,6 di-p-tolylpyridine, 2,6-di-p-tolyl-pyridine, pyridine,2,6-di-p-tolyl, pyridine, 2,6-di-p-tolyl, 2,6-di-4-methylphenyl pyridine, pyridine, 2,6-bis 4-methylphenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.35
Porcentaje de pureza 97%