Learn More
2,6-bis(2-etilhexil)-7a-metilhexahidro-1H-imidazo[1,5-c]imidazol (hexedina), Mikromol™
Descripción
2,6-bis(2-etilhexil)-7a-metilhexahidro-1H-imidazo[1,5-c]imidazol (hexedina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Bis(2-ethylhexyl)-7a-methylhexahydro-1H-imidazo[1,5-c]imidazole (Hexedine) |
| CAS | 5980-31-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,6-Bis(2-ethylhexyl)-7a-methylhexahydro-1H-imidazo[1,5-c]imidazole (Hexedine) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H45 N3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Hexetidine Imp. C (EP), 2,6-Bis(2-ethylhexyl)-7a-methylhexahydro-1H-imidazo[1,5-c]imidazole, Hexedine, Hexetidine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H45N3/c1-6-10-12-20(8-3)14-23-16-22(5)17-24(19-25(22)18-23)15-21(9-4)13-11-7-2/h20-21H,6-19H2,1-5H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)CN1CN2CN(CC(CC)CCCC)CC2(C)C1 |
| Nombre IUPAC | 2,6-bis(2-etilhexil)-7a-metil-1,3,5,7-tetrahidroimidazo[1,5-c]imidazol |
| Mostrar más |