Learn More
Éster metílico del ácido 2,6-anhidro-5-desoxi-D-lixo-hex-5-enónico 3,4-diacetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Anhydro-5-deoxy-D-lyxo-hex-5-enonic Acid Methyl Ester 3,4-Diacetate |
| CAS | 57690-62-7 |
| Fórmula molecular | C11H14O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,6-Anhydro-5-deoxy-D-lyxo-hex-5-enonic Acid Methyl Ester Diacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O7/c1-6(12)17-8-4-5-16-10(11(14)15-3)9(8)18-7(2)13/h4-5,8-10H,1-3H3/t8-,9+,10+/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1OC=C[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4R)-3,4-diacetiloxi-3,4-dihidro-2H-piran-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 258.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.074 |