Learn More
2-(6-Aminopurin-9-il)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(6-Aminopurin-9-yl)ethanol |
| CAS | 707-99-3 |
| Fórmula molecular | C7H9N5O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 6-Amino-9H-purine-9-ethanol, 9-(2-Hydroxyethyl)adenine, 9-(beta-Hydroxyethyl)adenine, NSC 51467 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N5O/c8-6-5-7(10-3-9-6)12(1-2-13)4-11-5/h3-4,13H,1-2H2,(H2,8,9,10) |
| SMILES | Nc1ncnc2c1ncn2CCO |
| Nombre IUPAC | 2-(6-aminopurin-9-il)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 179.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0807 |