Learn More
[2-(6-Amino-9H-purin-9-il)etanol-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethanol-d4 |
| CAS | 1216900-94-5 |
| Fórmula molecular | C7H5D4N5O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 9-(beta-Hydroxyethyl)adenine-d4, NSC 51467-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N5O/c8-6-5-7(10-3-9-6)12(1-2-13)4-11-5/h3-4,13H,1-2H2,(H2,8,9,10)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])n1cnc2c(N)ncnc12 |
| Nombre IUPAC | 2-(6-aminopurin-9-il)-1,1,2,2-tetradeuterioetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 183.2 |