Learn More
2-[[6-Amino-5-(4-bromofenil)-4-pirimidinil]oxi]-etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-((6-Amino-5-(4-bromophenyl)-4-pyrimidinyl)oxy)-ethanol |
| CAS | 2211059-05-9 |
| Fórmula molecular | C12H12BrN3O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Ethanol, 2-[[6-amino-5-(4-bromophenyl)-4-pyrimidinyl]oxy]- (ACI), 2-[[6-Amino-5-(4-bromophenyl)-4-pyrimidinyl]oxy]ethanol (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12BrN3O2/c13-9-3-1-8(2-4-9)10-11(14)15-7-16-12(10)18-6-5-17/h1-4,7,17H,5-6H2,(H2,14,15,16) |
| SMILES | Nc1ncnc(OCCO)c1c2ccc(Br)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[6-amino-5-(4-bromofenil)pirimidin-4-il]oxietanol |
| Peso molecular (g/mol) | 310.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.0113 |