Learn More
2-[6-(Acetilfenilamino)-1,3,5-hexatrienilo]-1,1-dimetil-3-sulfobutil-1H-benz[e]indolium Sal Interna, TRC
Código de producto. 30005161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005161 1 g 1 g
30010533 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005161 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1879401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63450-66-8
Fórmula molecular C32 H34 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 542.69
Nombre IUPAC 4-[2-[(1E,3E,5E)-6-(N-acetillanilino)hexa-1,3,5-trienilo]-1,1-dimetilbenzo[e]indol-3-ium-3-il]butano-1-sulfonato
SMILES CC(=O)N(\C=C\C=C\C=C\C1=[N+](CCCCS(=O)(=O)[O-])c2ccc3ccccc3c2C1(C)C)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[6-(Acetylphenylamino)-1,3,5-hexatrienyl]-1,1-dimethyl-3-sulfobutyl-1H-benz[e]indolium Inner Salt
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C32H34N2O4S/c1-25(35)33(27-16-7-6-8-17-27)22-12-5-4-9-19-30-32(2,3)31-28-18-11-10-15-26(28)20-21-29(31)34(30)23-13-14-24-39(36,37)38/h4-12,15-22H,13-14,23-24H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.2239