Learn More
2,6,8-Trimetilnon-5-en-4-one (>80%), TRC
Código de producto. 30449641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30449641 250 mg 250 miligramos
30456782 100 mg 100 miligramos
30451939 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30449641 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT796456250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19044-66-7
Fórmula molecular C12H22O
Peso molecular (g/mol) 182.3
Sinónimo 2,6,8-Trimethyl-5-nonen-4-one
Nombre IUPAC (E)-2,6,8-trimetilnon-5-en-4-uno
SMILES CC(C)C\C(=C\C(=O)CC(C)C)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6,8-Trimethylnon-5-en-4-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O/c1-9(2)6-11(5)8-12(13)7-10(3)4/h8-10H,6-7H2,1-5H3/b11-8+
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.1671
Porcentaje de pureza >95%