Learn More
2,6,8-Trimetil-4-nonanol, eritro + treo, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355329
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11355329 25 g 25 g
11345329 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355329 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20830.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-17-1
Fórmula molecular C12H26O
Peso molecular (g/mol) 186.339
Número MDL MFCD00026491
Clave InChI LFEHSRSSAGQWNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6,8-trimethyl-4-nonanol, 4-nonanol, 2,6,8-trimethyl, 4-hydroxy-2,6,8-trimethylnonane, 2,6,8-trimethylnonanol-4, 2,4,8-trimethyl-6-nonanol, dsstox_cid_9159, dsstox_rid_78690, dsstox_gsid_29159, acmc-1bphg, 2,8-trimethylnonanol-4
PubChem CID 61056
Nombre IUPAC 2,6,8-Trimetilnonan-4-ol
SMILES CC(C)CC(C)CC(CC(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6,8-Trimethyl-4-nonanol
Nombre de nota erythro + threo
Punto de ebullición 123°C (20 mmHg)
Índice de refracción 1.435
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.32
Porcentaje de pureza ≥90%