Learn More
2,6,6-trimetilciclohexa-1,3-dien-1-ilcarbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-ylcarbonitrile |
| CAS | 72152-84-2 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N/c1-8-5-4-6-10(2,3)9(8)7-11/h4-5H,6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1=C(C#N)C(C)(C)CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 2,6,6-trimetilciclohexa-1,3-dieno-1-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 147.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.1048 |