Learn More
2,6,6-trimetilciclohexa-1,3-dien-1-ilcarbonitrilo, TRC
Código de producto. 30457126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457126 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30457126 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT795965500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-ylcarbonitrile
CAS 72152-84-2
Fórmula molecular C10 H13 N
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N/c1-8-5-4-6-10(2,3)9(8)7-11/h4-5H,6H2,1-3H3
SMILES CC1=C(C#N)C(C)(C)CC=C1
Nombre IUPAC 2,6,6-trimetilciclohexa-1,3-dieno-1-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 147.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.1048