Learn More
2,6,6-trimetilciclohex-2-en-4-ol-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-4-ol-1-one |
| CAS | 19620-37-2 |
| Fórmula molecular | C9H14O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,1,3-Trimethyl-5-hydroxy-3-cyclohexen-2-one, 2,6,6-Trimethyl-4-hydroxycyclohex-2-en-1-one, 4-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h4,7,10H,5H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1=CC(O)CC(C)(C)C1=O |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-2,6,6-trimetilciclohex-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 154.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0994 |