Learn More
Ácido 2-[[6-[4-(2-hidroxietil)-1-piperazinil]-2-metil-4-pirimidinil]amino]-5-tiazolcarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(6-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-5-thiazolecarboxylic acid |
| CAS | 1245157-42-9 |
| Fórmula molecular | C15H20N6O3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Dasatinib Impurity 34 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20N6O3S/c1-10-17-12(19-15-16-9-11(25-15)14(23)24)8-13(18-10)21-4-2-20(3-5-21)6-7-22/h8-9,22H,2-7H2,1H3,(H,23,24)(H,16,17,18,19) |
| SMILES | Cc1nc(Nc2ncc(s2)C(=O)O)cc(n1)N3CCN(CCO)CC3 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[6-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]-2-metilpirimidin-4-il]amino]-1,3-tiazol-5-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 364.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 364.1318 |