Learn More
2-[[6-[(2-aminoetil)amino]-2-metil-4-pirimidinil]amino]-N-(2-cloro-6-metilfenil)-5-tiazolcarboxamida, Mikromol
Código de producto. 30460030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30460030 25 mg
1 options
Código de producto. 30460030 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3451.130025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[[6-[(2-aminoetil)amino]-2-metil-4-pirimidinil]amino]-N-(2-cloro-6-metilfenil)-5-tiazolcarboxamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(6-[(2-Aminoethyl)amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide
CAS 910297-59-5
Nombres de analitos o componentes 2-[(6-[(2-Aminoethyl)amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H20 Cl N7 O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-Thiazolecarboxamide, 2-[[6-[(2-aminoethyl)amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-, 2-[[6-[(2-Aminoethyl)amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20ClN7OS/c1-10-4-3-5-12(19)16(10)26-17(27)13-9-22-18(28-13)25-15-8-14(21-7-6-20)23-11(2)24-15/h3-5,8-9H,6-7,20H2,1-2H3,(H,26,27)(H2,21,22,23,24,25)
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(Nc3cc(NCCN)nc(C)n3)s2
Nombre IUPAC 2-[[6-(2-aminoetilamino)-2-metilpirimidin-4-il]amino]-N-(2-cloro-6-metilfenil)-1,3-tiazol-5-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 417.9157
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.1139 g/mol