Learn More
2,6,10-trimetil-2,6,10-dodecatrieno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6,10-Trimethyl-2,6,10-dodecatriene |
| CAS | 7681-88-1 |
| Fórmula molecular | C15 H26 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H26/c1-6-14(4)10-8-12-15(5)11-7-9-13(2)3/h6,9,12H,7-8,10-11H2,1-5H3/b14-6+,15-12+ |
| SMILES | C\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C |
| Nombre IUPAC | (6E,10E)-2,6,10-trimetildodeca-2,6,10-trieno |
| Peso molecular (g/mol) | 206.367 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.203 |