Código de producto. 10427150
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
5 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10427150
5 mL
Frasco de vidrio
5 ml
10052872
50 mL
Frasco de vidrio
50 ml
10240753
250 mL
Frasco de vidrio
250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto.
10427150
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
138460050
51.30 EUR hasta el 2026-12-31 MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27993" para aplicar la oferta.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 1921-70-6 | C19 H40 | 268.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS
1921-70-6
Fórmula molecular
C19 H40
Peso molecular (g/mol)
268.51
Clave InChI
XOJVVFBFDXDTEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
pristane, norphytane, bute hydrocarbon, norphytan, pristan, pentadecane, 2,6,10,14-tetramethyl, meso-pristane, 2,6,10,10-tetramethylpentadecane, meso-form, norphytane, robuoy
PubChem CID
15979
ChEBI
CHEBI:53181
Nombre IUPAC
2,6,10,14-tetrametilpentadecano
SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
2,6,10,14-Tetramethylpentadecane
Nombre de nota
96%
% mín. CAS
94.0
% máx. CAS
100.0
Color
Incolora
Densidad
0.7800g/mL
Punto de ebullición
296°C
Temperatura de inflamación
>110°C
Espectro infrarrojo
Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo
94% min. (GC)
Envase
Frasco de vidrio
Fórmula lineal
(CH3 )2 CH(CH2 )3 CH(CH3 )(CH2 )3 CH(CH3 )(CH2 )3 CH(CH3 )2
Índice de refracción
1.4369 to 1.4389
Cantidad
5 mL
Índice Merck
15,787
Gravedad específica
0.78
Información de solubilidad
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,petroleum ether,benzene,,chloroform and carbon tetrachloride
Viscosidad
5 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula)
268.51
Porcentaje de pureza
95%
Forma física
Líquido
Mostrar más
Mostrar menos
Nombre del producto
2,6,10,14-Tetramethylpentadecane
Palabra de advertencia
Clasificación
Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
H315-Provoca irritación cutánea.
H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
MIXTURE LIST-Contain: 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .