Learn More
2,6,10,14-tetrametilpentadecano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10052872 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ml
5 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10052872 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10427150 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10240753 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10052872 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138460500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 1921-70-6 | C19H40 | 268.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1921-70-6
Fórmula molecular C19H40
Peso molecular (g/mol) 268.51
Clave InChI XOJVVFBFDXDTEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pristane, norphytane, bute hydrocarbon, norphytan, pristan, pentadecane, 2,6,10,14-tetramethyl, meso-pristane, 2,6,10,10-tetramethylpentadecane, meso-form, norphytane, robuoy
PubChem CID 15979
ChEBI CHEBI:53181
Nombre IUPAC 2,6,10,14-tetrametilpentadecano
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.7800g/mL
Punto de ebullición 296°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)2
Índice de refracción 1.4369 to 1.4389
Cantidad 50 mL
Índice Merck 15,787
Gravedad específica 0.78
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,petroleum ether,benzene,,chloroform and carbon tetrachloride
Viscosidad 5 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.51
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane