Learn More
2,6,10,10-Tetrametil-1-oxaspiro[4.5]dec-6-eno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6,10,10-Tetramethyl-1-oxaspiro[4.5]dec-6-ene |
| CAS | 36431-72-8 |
| Fórmula molecular | C13H22O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | rac-Theaspirane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H22O/c1-10-6-5-8-12(3,4)13(10)9-7-11(2)14-13/h6,11H,5,7-9H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1CCC2(O1)C(=CCCC2(C)C)C |
| Nombre IUPAC | 2,6,6,10-tetrametil-1-oxaspiro[4.5]dec-9-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 194.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.1671 |