Learn More
2-(5Z)-5-Tetradecen-1-il-ciclobutanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(5Z)-5-Tetradecen-1-yl-cyclobutanone |
| CAS | 173074-85-6 |
| Fórmula molecular | C18H32O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (Z)-2-(5-Tetradecenyl)cyclobutanone, 2-(5Z)-5-Tetradecenyl-cyclobutanone, 2-[(5Z)-5-Tetradecenyl]cyclobutanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-15-16-18(17)19/h9-10,17H,2-8,11-16H2,1H3/b10-9- |
| SMILES | O=C1CCC1CCCC/C=C\CCCCCCCC |
| Peso molecular (g/mol) | 264.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.2453 |