Learn More
2-[[(5S)-3-[4-(4-morfolinil)fenil]-2-oxo-5-oxazolidinil]metil]-1H-isoindol-1,3(2H)-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(((5S)-3-(4-(4-Morpholinyl)phenyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl)methyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 556801-12-8 |
| Fórmula molecular | C22H21N3O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H21N3O5/c26-20-18-3-1-2-4-19(18)21(27)25(20)14-17-13-24(22(28)30-17)16-7-5-15(6-8-16)23-9-11-29-12-10-23/h1-8,17H,9-14H2/t17-/m1/s1 |
| SMILES | O=C1O[C@@H](CN2C(=O)c3ccccc3C2=O)CN1c4ccc(cc4)N5CCOCC5 |
| Nombre IUPAC | 2-[[(5S)-3-(4-morfolin-4-ilfenil)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-il]metil]isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 407.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 407.1481 |