Learn More
2(5H)-furanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2(5H)-Furanone is employed in the preparation of 5-substituted 2(5H) furanones (gamma-butenolides) catalyzed by bifunctional aminothiourea and aminosquaramide organocatalysts through direct aldol reaction with aromatic aldehydes. Further, it is used in the synthesis of lignans by Michael addition reactions. In addition to this, it is used in three-component Michael-Aldol reactions with an aldehyde and thiolate or carbanion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2(5H)-furanona se emplea en la preparación de 2(5H) furanonas 5-sustituidas (gamma-butenolidas) catalizadas por organocatalizadores bifuncionales de aminotiourea y aminoscuaramida mediante reacción directa aldólica con aldehídos aromáticos. Asimismo, se utiliza en la síntesis de lignanos mediante reacciones de adición de Michael. Además de esto, se utiliza en reacciones de Michael-Aldol de tres componentes con un aldehíco y tiolato o carbanión.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz y la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2(5H)-Furanone |
| Punto de fusión | 3°C to 4°C |
| Densidad | 1.197 |
| Punto de ebullición | 212°C to 214°C |
| Temperatura de inflamación | 101°C (213°F) |
| Índice de refracción | 1.469 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 383585 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Información de solubilidad | Immiscible with water. |
| Mostrar más |