Learn More
2(5H)-furanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11327926 1 g 1 g
11337926 5 g 5 g
11347926 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11327926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13142.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 497-23-4 | C4H4O2 | 84.07 g/mol
2(5H)-Furanone is employed in the preparation of 5-substituted 2(5H) furanones (gamma-butenolides) catalyzed by bifunctional aminothiourea and aminosquaramide organocatalysts through direct aldol reaction with aromatic aldehydes. Further, it is used in the synthesis of lignans by Michael addition reactions. In addition to this, it is used in three-component Michael-Aldol reactions with an aldehyde and thiolate or carbanion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2(5H)-furanona se emplea en la preparación de 2(5H) furanonas 5-sustituidas (gamma-butenolidas) catalizadas por organocatalizadores bifuncionales de aminotiourea y aminoscuaramida mediante reacción directa aldólica con aldehídos aromáticos. Asimismo, se utiliza en la síntesis de lignanos mediante reacciones de adición de Michael. Además de esto, se utiliza en reacciones de Michael-Aldol de tres componentes con un aldehíco y tiolato o carbanión.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz y la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-23-4
Fórmula molecular C4H4O2
Peso molecular (g/mol) 84.07
Número MDL MFCD00005376
Clave InChI VIHAEDVKXSOUAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2 5h-furanone, furan-2 5h-one, butenolide, 2-butenolide, gamma-crotonolactone, 2-buten-4-olide, isocrotonolactone, 2-oxo-2,5-dihydrofuran, crotonolactone, 2-5h-furanone
PubChem CID 10341
ChEBI CHEBI:38118
Nombre IUPAC 2H-furan-5-ona
SMILES O=C1OCC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2(5H)-Furanone
Punto de fusión 3°C to 4°C
Densidad 1.197
Punto de ebullición 212°C to 214°C
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Índice de refracción 1.469
Cantidad 1 g
Beilstein 383585
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.07
Porcentaje de pureza 98%