Learn More
Ácido 2,5-pirididicarboxílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Isocinchomeronic Acid |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-5(7(11)12)8-3-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0219 |