Learn More
Ácido 2,5-pirididicarboxílico, TRC
Código de producto. 30410346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30410346 25 g -
30413634 50 g 50 g
30410855 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30410346 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99164025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-26-5
Fórmula molecular C7 H5 N O4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Sinónimo Pyridine-2,5-dicarboxylic Acid, 2,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,5-Dicarboxypyridine, Isocinchomeronic acid, NSC 177
Nombre IUPAC ácido dicarboxílico piridina-2,5
SMILES OC(=O)c1ccc(nc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isocinchomeronic Acid
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-5(7(11)12)8-3-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0219