Learn More
Ácido 2,5-piridindicarboxílico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Pyridinedicarboxylic Acid-d3 |
| CAS | 1246820-77-8 |
| Fórmula molecular | C7 D3 H2 N O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2,5-Dicarboxypyridine-d3, Isocinchomeronic Acid-d3, NSC 177-d3, 3,4,6-Trideuteriopyridine-2,5-dicarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-5(7(11)12)8-3-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2D,3D |
| SMILES | [2H]c1nc(C(=O)O)c([2H])c([2H])c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,4,6-trideuteriopiridina-2,5-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 170.137 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.041 |