Learn More
Ácido 2,5-piridinadicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10284750 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10284750 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10284750 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131870050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-26-5 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Pyridinedicarboxylic acid
Nombre de nota 98%
CAS 100-26-5
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 256°C
Color Amarillo a verde
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H5NO4
Fórmula lineal (C5H3N)(COOH)2
Número MDL MFCD00006297
Cantidad 5 g
Beilstein 22, 153
Índice Merck 15, 5204
Sinónimo 2,5-pyridinedicarboxylic acid, isocinchomeronic acid, 2,5-pyridinedicarboxylicacid, unii-4k1kgr926x, pyridinedicarboxylic acid-2,5, chembl88972, pyridine 2,5-dicarboxylate, pubchem12991, 2,5-dicarboxy-pyridine, 6-carboxy-nicotinic acid
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in cold water. Other solubilities: soluble in hot water,insoluble in alcohol,ether and benzene,slightly soluble in boiling alcohol
Clave InChI LVPMIMZXDYBCDF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido dicarboxílico piridina-2,5
Peso molecular (g/mol) 167.12
PubChem CID 7493
ChEBI CHEBI:46865
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Pyridinedicarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.