Learn More
Ácido 2,5-Pirazizinidpropanoico, TRC
Código de producto. 30419909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30419909 250 mg
1 options
Código de producto. 30419909 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP895785250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77479-02-8
Fórmula molecular C10H12N2O4
Peso molecular (g/mol) 224.21
Sinónimo Pyrazine-2,5-dipropionic Acid
Nombre IUPAC ácido 3-[5-(2-carboxietil)pirazina-2-il]propanoico
SMILES OC(=O)CCc1cnc(CCC(=O)O)cn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Pyrazinedipropanoic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O4/c13-9(14)3-1-7-5-12-8(6-11-7)2-4-10(15)16/h5-6H,1-4H2,(H,13,14)(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0797